Learn More
Blei(II)-carbonat, basisch, reinst, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) carbonate, basic |
Schmelzpunkt | 400.0°C |
Namenshinweis | -325 Mesh |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Strukturformel | (PbCO3)2·Pb(OH)2 |
Merck Index | 15, 1002 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids |
Formelmasse | 775.59 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0470480 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 222715000,222710050,222710025,222710100 |
A0459848 | Analysenzertifikat | 15/02/2024 | 222715000,222710050,222710025,222710100 |
A0455926 | Analysenzertifikat | 07/09/2023 | 222715000,222710050,222710025,222710100 |
A0422454 | Analysenzertifikat | 28/08/2023 | 222715000,222710050,222710025 |
A0439725 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 222715000,222710050,222710025,222710100 |
Sicherheit und Handhabung
- Lead(II) carbonate, basic
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.