Learn More
Blei(II)-bromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386787
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-bromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386787
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11386787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010720.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Blei(II)-Bromid, 99,999 %, Br2Pb, CAS-Nummer 10031-22-8, Dibromplumban, acmc-1bq2x, Blei-2+ Bromid, ccris 4220, Bleidibromid, Bleibromid pbbr2, Blei-ii-Bromid, pbbr2, leadbromide, Bleibromid, 25 g, (Metallbasis), 916 °C, weiß, 6,66 g/ml
It is used in the field of antirust, pigment and photograph. The molten lead(II) bromide acts as an electrolyte. Lead(II) bromide provides a high concentration of lead(II) ions and bromide ions to carry the current during the electrolysis process. The rare-earth-doped alkali-lead bromide crystals (potassium lead bromide (or) KPB; rubidium lead bromide or RPB) emerge as promising new low-phonon-energy host materials for mid-IR applications and are useful for solid state lasers. Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-22-8
Summenformel Br2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 367.00
MDL-Nummer MFCD00011156
InChI-Schlüssel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2xMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24831
IUPAC-Name Dibromplumban
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 916°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) bromide
Schmelzpunkt 373°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel PbBr2
UN-Nummer UN2291
Merck Index 14,5403
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol; Soluble in ammonia,alkali,KBr and NaBr.
Formelmasse 367.01
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.66 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX28K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number010720.14,010720.06
ChargennummerS26K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number010720.14,010720.06
Chargennummer10248589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number010720.14,010720.06
ChargennummerX30J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number010720.14,010720.06
ChargennummerX10J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number010720.14,010720.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blei(II)-bromid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Blei(II)-bromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >