Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10133930
Zum Warenkorb hinzufügen
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133930
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10133930
Marke: Thermo Scientific Acros 201750250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) acetate trihydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Pb·3H2O
Merck Index 15, 5452
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
IUPAC-Name λ²-Blei(2+)-diacetat-Trihydrat
Formelmasse 379.33
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number201750025,201755000,201750250
ChargennummerA0463986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number201750025,201755000,201750250
ChargennummerA0465473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number201750025,201755000,201750250
ChargennummerA0383161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number201750025,201755000,201750250
ChargennummerA0447486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number201750025,201755000,201750250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Blei(II)-acetat-Trihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >