Learn More
Blei(II)-acetattrihydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
40.80 CHF - 181.91 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10035683
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
317230050
5 g Glasflasche
40.80 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10606881
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
317230250
25 g Glasflasche
181.91 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Blei(II)-acetattrihydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals