Learn More
Blei-Granulat, +30 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray granules |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
Menge | 2.5 kg |
Netzgröße | 30 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | granular |
Name des Produkts
Blei-Granulat, +30 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur