Learn More
Bleifolie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337447
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleifolie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337447
2 x (30 x 90 cm), 1 Stück
Click to view available options
Menge:
15 x 15 cm
2 x (30 x 90 cm)
30 x 30 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11337447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012604.VM
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 2 x (30 x 90 cm)
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS17L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2025 Artikelnummer012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerY22F020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerZ05D051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerD06K13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer012604.RF,012604.VM,012604.VA
ChargennummerL21S032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Artikelnummer012604.RF,012604.VM,012604.VA
Name des Produkts
Bleifolie, 1.19 mm (0.0469 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >