Learn More
Blei 206 Isotope Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep ISOT-PB206
Menge 125 ml
Artikelnummer. 11446018
  • 143.00 CHF / 125 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Pb 20610 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Blei 206-Isotopenstandard
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
0.0, 2.0, 97.99
0.0, 2.0, 97.99
MFCD00134050
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
Blei
207.20
125 ml
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Claritas PPT Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Pb
ICP-MS
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
[Pb]
2 % HNO3
5352425
CHEBI:27889
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Blei 206 Isotope Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche