Learn More
Emma Safety Footwear Le Mans S1P Shoe
Like its name suggests, you could wear the Le Mans for 24 hr. as the shoes offer optimal ventilation, perspiration and moisture removal with the Hydro-Tec™ antibacterial lining material.
146.00 CHF - 170.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz, Grau, Orange |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17592476
|
Emma Safety Footwear
MM70354739 |
39 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17502486
|
Emma Safety Footwear
MM70354740 |
40 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17512486
|
Emma Safety Footwear
MM70354741 |
41 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17522486
|
Emma Safety Footwear
MM70354742 |
42 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17532486
|
Emma Safety Footwear
MM70354743 |
43 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17542486
|
Emma Safety Footwear
MM70354744 |
44 |
170.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17552486
|
Emma Safety Footwear
MM70354745 |
45 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17562486
|
Emma Safety Footwear
MM70354746 |
46 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17572486
|
Emma Safety Footwear
MM70354747 |
47 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17582486
|
Emma Safety Footwear
MM70354748 |
48 |
146.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Metal Free
- Dry, fresh feet for up to 24 hr.The name already suggests it: you can safely wear LeMans for 24 hours.
- The shoe offers optimal ventilation and moisture is immediately removed by the Hydro-Tec™ antibacterial lining.
- LeMans is ideal for indoor working environments and work in transport and logistics.
- LeMans looks sporty, that's how the shoe feels; soles with energy return and a fit that hugs the feet perfectly.
- Industries:
- Logistics & Transport
- Electronics
- Light Industry
- Safety shoe
- S1P-Safety shoe for dry conditions
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Schwarz, Grau, Orange | |
Hydro-Tec antibakteriell | |
Niedrig |
Schnüre | |
Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung | |
Standardbreite | |
Sicherheitsschuh |