Learn More
VITLAB™ LDPE-Weithalsflaschen
Verwenden Sie diese Flaschen zur Lagerung, Probenahme und zum Transport viskoser Substanzen, Pulver, Granulate oder Pasten. VITLAB™ LDPE-Weithalsflaschen bestehen aus flexiblem Material mit guter Widerstandsfähigkeit und verfügen über einen breiteren Mund für eine einfache Befüllung. Erhältlich mit Augenverschluss.
Marke:  VITLAB™ 93789
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10164682
  • 36.05 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Transparente Flaschen mit weiter Öffnung aus LDPE
  • Mit Schraubverschluss aus PP
  • Ideal für Pulver und pastenartige Materialien
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Speichern und Lagerung
LDPE
Transparent
Weithalsflasche
Schraubverschluss
Transparent
Schraubverschluss
45
146 mm
58 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ LDPE-Weithalsflaschen > Verschlussgröße:45; Abmessungen:58 mm x 146 mm (Durchm. x H); Fassungsvermögen:250 ml; Menge:12 St./Packung