Learn More
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr Artikelnummer.: 10616873
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr
Artikelnummer. 10616873 Alle ansehen Bürkle Produkte
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Artikelnummer. 10616873
Marke: Buerkle™ 03100010
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit starker Krümmung im Hals zur Verhinderung gefährlicher Seitenspritzer. Buerkle™ Spritzflaschen aus LDPE mit Tauchrohr und Schwanenhals erzeugen einen feinen, geraden und genau ausgerichteten Strahl.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Entfernbares Steigrohr
  • Durchscheinende Flaschen für optimale Sicht
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Schraubverschluss mit Steigrohr
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Lebensmitteln
Material LDPE
Höhe (metrisch) 200 mm
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr >