Learn More
Buerkle™ Hohe Flasche aus LDPE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Beschreibung
- LDPE, transparent
- Auslaufsicher
- Mit Schraubverschluss
- Passende Kappe mit Tropfdüse ist als Zubehör erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Material | LDPE |
Gewindegröße (metrisch) | 25 mm |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 128 mm |
Durchmesser (metrisch) | 61 mm |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Hohe Flasche aus LDPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur