Learn More
Buerkle™ Hohe Flasche aus LDPE
Universalflasche für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme.
Marke:  Buerkle™ 0314-0100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17210574
  • 1.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • LDPE, transparent
  • Auslaufsicher
  • Mit Schraubverschluss
  • Passende Kappe mit Tropfdüse ist als Zubehör erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
13 mm
18 mm
98 mm
Schraubkappe
Transparent
LDPE
Ja
45 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Hohe Flasche aus LDPE > 100 mL