Learn More
Buerkle™ Enghalsflaschen aus LDPE, rund
Artikelnummer. 11842283 Alle ansehen Bürkle Produkte
30 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Universelle Enghalsflaschen aus LDPE, rund für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme, Bemusterung und Transport von Flüssigkeiten.
  • Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet
Material LDPE
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 14 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 67 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Name des Produkts
Buerkle™ Enghalsflaschen aus LDPE, rund >