Learn More
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets
Designed for cleanrooms and controlled environments
Marke:  Micronova™ BKL-2430IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15581745
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Irradiated
  • 75% LDPE/25% cast nylon
  • 10-6 sterility assurance level
  • For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Spezifikation
Spezifikation
Blend Liner
LDPE, Nylon
Dimensions: 60.9 x 76.2 cm (24 x 30 in.)
Cleanrooms and Controlled Environments
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets > Dimensions: 60.9 x 76.2cm (24 x 30 in.)