Learn More
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets
Designed for cleanrooms and controlled environments
Marke: Micronova™ BKL-2424IR
Beschreibung
- Irradiated
- 75% LDPE/25% cast nylon
- 10-6 sterility assurance level
- For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Spezifikation
Blend Liner | |
LDPE, Nylon | |
24 x 24 in. | |
Cleanrooms and Controlled Environments |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046094-000 | Qualitätsbescheinigung | 18/11/2024 | BKL-2424IR |
045700-000 | Qualitätsbescheinigung | 15/10/2024 | BKL-2424IR |
045916-000 | Qualitätsbescheinigung | 15/10/2024 | BKL-2424IR |
045696-000 | Qualitätsbescheinigung | 24/09/2024 | BKL-2424IR |
044497-000 | Qualitätsbescheinigung | 17/09/2024 | BKL-2424IR |