Learn More
Buerkle™ LDPE-Misch-/Dosierbehälter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 L
100 L
200 L
500 l
Beschreibung
- Behälter schließen vollständig ab
- Nahtlose, dicke Seiten
- Stoßfest und stressfrei gesintert
- Hergestellt aus LDPE
- Mit 0,75 Zoll-Innengewinde am Behälterboden
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 L |
Verschlussfarbe | Blau |
Verschlussmaterial | LDPE |
Verschlussgröße | 0,75 in. |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) | 450 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 150 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Höhe (metrisch) | 600 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ LDPE-Misch-/Dosierbehälter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur