Learn More
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen Artikelnummer.: 15485554
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 15485554 Alle ansehen Bürkle Produkte
10 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
Artikelnummer. 15485554
Marke: Buerkle™ 03060010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur tropfenweisen oder feinstrahligen Dosierung geringer Flüssigkeitsmengen. Buerkle™ Tropfflaschen aus LDPE zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie ihre praktische Verschlusskappe aus.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Am Tropfenverschluss aus Polyethylen angebrachte Kappe mit Halteband passt auf die Spitze. Aufsetzen einer falschen Kappe ist ausgeschlossen
  • Tropfenverschluss muss vor Erstgebrauch für eine präzise Abgabe aufgeschnitten werden
  • Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Durchsichtig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 mL
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 14 mm
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 76 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe und Tropfverschluss
Name des Produkts
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen >