Learn More
Kartell™ LDPE-Küvettenverschluss
Die besondere Konstruktion verhindert ein Verschütten von Proben durch Stöße und schützt die Proben beim Umdrehen.
Marke:  Kartell™ 0196200
78.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12094677
  • 122.57 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Designed to prevent sample spillage caused by jostling and protection if sample is overturned.
  • Zum Verschließen von Küvetten mit quadratische Öffnungen von 10 x 10 mm
  • Aus LDPE
Spezifikation
Spezifikation
Küvettenkappe
LDPE
Schließen der Küvette mit 10 x 10 mm quadratischen Öffnungen
Quadratisch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ LDPE-Küvettenverschluss > Material: LDPE