Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum Artikelnummer.: 15391369
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum
Artikelnummer. 15391369
20L, Unbehandelt
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1L
4L
9.5L
20L
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Artikelnummer. 15391369
Marke: Thermo Scientific™ 1140005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entscheiden Sie sich für diese leichte, platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten. Erhältlich mit Zertifizierung, wodurch leistungsbezogene EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
Leichte und platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten, an denen der Transport mittels Kraftfahrzeugen nur begrenzt möglich ist. Die Thermo Scientific™ LDPE Cubitainer sind faltbar und können im leeren Zustand ineinander gesteckt und so platzsparend gelagert und transportiert werden, z. B. in Rucksäcken für Probenahmen an entfernten Standorten. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
  • LDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Faltbar und im leeren Zustand ineinander schachtelbar für platzsparende Lagerung und Transport
  • Mit engem Hals zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanide und Fluoride erfüllt oder sogar übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Hinweis:
Cubitainer ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5 gal., 20 l
Kapazität (metrisch) 20L
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Naturfarben
Beschreibung LDPE Cubitainer
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.19 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 7.16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.02cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 4
Verpackung Case of 4
Ersatzverschluss 067-3800WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Keine
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 640 Unzen
Volumen bis Rand (metrisch) 18927mL
Zertifizierung/Konformität Keine
Höhe (metrisch) 182 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,16 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 182mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.