Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum Artikelnummer.: 15301379
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15301379
1L, Unbehandelt
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1L
4L
9.5L
20L
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Artikelnummer. 15301379
Marke: Thermo Scientific™ 1141000
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für diese leichte, platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten. Erhältlich mit Zertifizierung, wodurch leistungsbezogene EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
Leichte und platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten, an denen der Transport mittels Kraftfahrzeugen nur begrenzt möglich ist. Die Thermo Scientific™ LDPE Cubitainer sind faltbar und können im leeren Zustand ineinander gesteckt und so platzsparend gelagert und transportiert werden, z. B. in Rucksäcken für Probenahmen an entfernten Standorten. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
  • LDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Faltbar und im leeren Zustand ineinander schachtelbar für platzsparende Lagerung und Transport
  • Mit engem Hals zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanide und Fluoride erfüllt oder sogar übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Hinweis:
Cubitainer ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hedwin Corporation.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,25 gal., 1 l
Kapazität (metrisch) 1L
Kapazität (angloamerikanisch) 0,25 gal .
Zertifizierungsparameter Keine
Farbe Naturfarben
Beschreibung LDPE Cubitainer
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.19 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,67 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.02cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 12
Verpackung Fall von 12
Ersatzverschluss 067-3800WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Keine
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Unbehandelt
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 32 Unzen
Volumen bis Rand (metrisch) 946mL
Zertifizierung/Konformität Keine
Höhe (metrisch) 68 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,67 Zoll
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 68mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum >