Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Faltbarer Behälter aus LDPE mit Verschluss aus Polypropylen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
10 L
19 L
Beschreibung
- These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
- They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
- Replacement caps sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 L |
Farbe | Translucent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Behälter werden beim Entleeren gleichmäßig gelagert und dehnen sich leicht aus, wenn sie mit Flüssigkeit gefüllt werden |
Material | LDPE |
Farbe des Schraubverschlusses | Weiß |
Verschlussfarbe | Weiß |
Closure Included | Yes |
Produkttyp | Faltbarer Behälter |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Faltbarer Behälter aus LDPE mit Verschluss aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur