Learn More
Kautex™ LDPE-Eimer mit Ausguss
Der auf Stabilität und lange Lebensdauer ausgelegte Kautex™ Messeimer aus LDPE mit Ausguss ist ein robustes Gefäß zum Dosieren, Versenden von Proben, Mischen, Transfer und Transport.
48.55 CHF - 455.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Graduierungen | Ja |
Material | LDPE |
Farbe | Weiß |
Griffmaterial | Kunststoffbeschichteter Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Boden | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Boden | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10702722
|
Kautex™
2000070588 |
10 l | 193 mm | 280 mm | 300 mm |
78.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10454261
|
Kautex™
2000070589 |
15 l | 235 mm | 316 mm | 335 mm | N/A | ||||||
17808127
|
Kautex™
2000070589 |
15 l | 235 mm | 316 mm | 335 mm |
455.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Dickwandig für Stabilität
- Graduierte Literskala an Innenseite
- Kunststoffbeschichteter Stahlgriff
- Weiß
Spezifikation
Becher | |
LDPE | |
Kunststoffbeschichteter Stahl | |
Je 1 |
Ja | |
Weiß | |
Kunststoffbeschichtetem Stahl-Tragegriff |