Learn More
Kartell™ LDPE-Eimer mit Ausguss
Messeimer aus beständigem LDPE-Kunststoff. Kartell™ Eimer mit Ausgießer sind eignen sich dank ihrer langlebigen Konstruktion besonders gut für Reinigungslösungen im Labor.
Marke: Kartell™ 0090500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielzahl von Größen
- Geeignet für Lebensmittel
- Integraler tiefer Auslauf für einfaches Gießen
Spezifikation
Becher | |
Ja | |
Weiß | |
Je 1 |
9 l | |
LDPE | |
250 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ LDPE-Eimer mit Ausguss > Fassungsvermögen:Gehäuse 9L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur