Learn More
Brannan™ Dreifach-Timer /Uhr mit LCD-Display
Vorwärts- und Rückwärtszählung bis 20 Stunden mit Alarm. Beim Brannan™ Dreifach-Timer/Uhr mit LCD-Display können alle drei Zeitschaltuhren gleichzeitig laufen. Mit 12/24-Stunden-Uhranzeige und Rückseite mit Klemme, Ständer und Magnet.
Marke: Brannan™ 28/214/0
Beschreibung
- Zählt bis 20 h vorwärts und rückwärts, mit Alarm
- Zeitgeber mit Speicher
- Uhr
- Ziffern 10 mm hoch
- An der Rückseite Befestigungsklemme mit Ständer und Magnet
- Abmessungen: 60 x 70 mm
- Benötigte Ersatzbatterien: 2 x SR41/392
- Die gleichzeitige Verwendung aller drei Timer ist nur bei der Option Countdown verfügbar
- Für die Aufzählfunktion kann nur 1 Timer verwendet werden
Spezifikation
Dreifacher Timer | |
±60 s/Monat | |
LR44 | |
69 mm | |
92 mm | |
Batterien | |
CE EMC, RoHS, WEEE |
12/24 h | |
Digital | |
45 x 41 mm | |
13 mm | |
60 g | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dreifach-Timer /Uhr mit LCD-Display > Display-Abmessungen: 45 x 41 mm; Gewicht: 60g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur