Learn More
Brannan™ LCD-Display, digitaler Timer mit Countdown-Funktion
Countdown von bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden. Brannan™ Countdown Timer mit großer LCD-Anzeige, Ständer, Klemme und Magnet als Befestigungsmöglichkeiten.
Marke: Brannan™ 28/203/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Countdown von 99 min:59 s, mit Alarmfunktion
- Rückseite mit Klemme/Ständer, Magnet und Haken
- Abmessungen: 90 mm x 65 mm
- Höhe der Ziffern: 27 mm bzw. 20 mm
- 1 x AAA Batterie im Lieferumfang
Spezifikation
Digitaler Countdownzähler | |
±60 s/Monat | |
AAA | |
78 g | |
Je 1 |
99 min, 59 s | |
Digital | |
64 x 38 mm | |
Batterien | |
CE EMC, RoHS, WEEE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ LCD-Display, digitaler Timer mit Countdown-Funktion > Display-Abmessungen: 64 x 38 mm; Gewicht: 78g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur