Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, dehydriert (Kapseln)
Formulierungen für E. coli-Wachstumsmedien, bekannt als LB-Medium, enthalten in der Regel10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter, und LB-Medium enthält 10 g NaCl pro Liter
62.15 CHF - 1235.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Dehydriert
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11303229
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
113002021
454 g
204.00 CHF
454 Gramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373229
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
113002041
5000 g
1235.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11343229
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
113002031
1000 g
398.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373219
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
113002011
227 g
62.15 CHF
227 Gramm
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Molecular Biology Certified™
Dehydriert
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
15°bis 30 °C
Mikrobiologische Medien
Zum Züchten von Escherichia coli, Plasmid und anderen Bakterienkulturen in Flüssigmedium
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 4 Jahre