Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, dehydriert (Kapseln)
Formulierungen für E. coli-Wachstumsmedien, bekannt als LB-Medium, enthalten in der Regel10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter, und LB-Medium enthält 10 g NaCl pro Liter
Marke:  MP Biomedicals™ 113002021
130.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21946" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11303229
  • 204.00 CHF / 454 Gramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Molecular Biology Certified™
Dehydriert
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
454 g
15°bis 30 °C
Mikrobiologische Medien
Zum Züchten von Escherichia coli, Plasmid und anderen Bakterienkulturen in Flüssigmedium