Learn More
Thermo Scientific Chemicals LB-Bouillon (Miller-Modifikation)
(+)-Dehydroisoandrosteron (CAS Nr. 53-43-0), auch als Androstenolon bekannt, ist ein endogener Steroidhormonvorläufer.Es ist ein Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene.
24.18 CHF - 65.75 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11362599
|
Thermo Scientific Chemicals
H26676.22 |
100 g | Glasflasche |
24.18 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11372599
|
Thermo Scientific Chemicals
H26676.36 |
500 g | Kunststoffflasche |
65.75 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
For the growth of E. coli and other enteric bacteria. LB Luria contains less salt than LB Miller and LB Lennox. LB Luria is used for cultivating salt-sensitive strains of E. coli and enteric bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Pulver | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only