Learn More
Thermo Scientific Chemicals LB-Bouillon (Miller-Modifikation)
(+)-Dehydroisoandrosteron (CAS Nr. 53-43-0), auch als Androstenolon bekannt, ist ein endogener Steroidhormonvorläufer.Es ist ein Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals H26676.22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11362599
  • 27.40 CHF / 100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
For the growth of E. coli and other enteric bacteria. LB Luria contains less salt than LB Miller and LB Lennox. LB Luria is used for cultivating salt-sensitive strains of E. coli and enteric bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• (+)-Dehydroandrosteron ist ein endogener Vorläufer des Steroidhormons, der als Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene dient.
Anwendungen
• Es ist ein endogenes und natürlich vorkommendes Steroidhormon, das größtenteils von den Nebennieren, aber auch von den Hoden und Eierstöcken ausgeschüttet wird.
•Es wurde nachgewiesen, dass (+)-Dehydroandrosteron eine Rolle in der Immunantwort und Stressreaktion spielen kann.
•(+)-Dehydroisoandrosteron kann in Testosteron, Androstendion, Estradiol und Estron umgewandelt werden
•(+)-Dehydroisoandrosteron wird durch die Wirkung von zwei Cytochrom-P450-Enzymen von Cholesterin abgeleitet.
•Durch die Modulation von GABA-α- und N-Methyl-D-Asparaginsäure(NMDA)-Rezeptorkomplexen kann es sowohl direkte als auch indirekte biologische In-vivo-Effekte induzieren.
•Es kann auch die Insulinsekretion von β-Zelle der Bauchspeicheldrüse und die Wirkung gegen Glucocorticoid erhöhen.
• Nützlich zum Nachweis übermäßiger Nebennierenaktivität, da es fast ausschließlich von den Nebennieren produziert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Glasflasche
100 g
Hygroskopisch