Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
Marke:  Lauda™ L003393
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17327709
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Spezifikation
Ultra-Tiefkühlschrank
731 L
Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss
Stainless Steel
Stainless Steel
6
TUV
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display
Luftkühlung
LAUDA Versafreeze
Manuell
Optional
USB, Ethernet RJ45, RS485
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher
CH
1
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet
R290 (1. Stufe), R170 (2. Stufe)
25,7 cu. ft.
-50°C bis -85°C
1
Polyurethanschaum
Powder-coated Steel
35 Racks
Schrank, VF 70085
Weiß
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss
5 Jahre
±1,5 K zeitlich
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen
Maximale Probensicherheit
Max. 7,9/16 A
230 V
2.0 kW
2-stufig
2 in. Boxes (525)