Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Upright Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is an Upright Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
Marke:  Lauda™ L003391
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17307709
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Laboratory upright freezer with reliable monitoring and highly efficient insulation for long-term storage and quality assurance.
Spezifikation
Spezifikation
Ultra-Low Upright Freezer
129 L
Sealed and Insulated, Door Handle with Key Lock
Stainless Steel
Stainless Steel
9 Racks
Upright, VF 15085
White
13 mm dia., Pressure Equalization Port
5 Years
±1.5 K temporal
Built-in Datalogger, Multiple external monitoring options
Maximum Sample Safety
Max. 4.2/16 A
230 V
1.0 kW
2-stage
2 in. Boxes (81)
4.5 cu. ft.
-50°C to -85°C
1
Polyurethane Foam
Powder-coated Steel
TUV
4.3 in. Touch Color Display
Air Cooled
LAUDA Versafreeze
Manual
Optional
USB, Ethernet RJ45, RS485
Multiple alarm notifications, Non-volatile memory
CH
1
No, unit suitable for 207 - 253 V
R290 (1st stage), R170 (2nd stage)