Learn More
Ansell™ Versatouch™ Handschuhe mit thermischer Dämmung der Serie 78-103
Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
7
9
Description
VersaTouch Handschuhe mit thermischer Dämmung sind ideal, um die Hände bei Anwendungen unter Kühlung warm zu halten.
- Unbeschichtetes Futter für die alleinige Verwendung oder als Unterhandschuh
- Das nahtlose Acryl-Thermofutter sorgt für Tragekomfort und Wärme
- Das Acryl-Futter bietet Schutz vor Kälte ohne Einbußen bei der Fingerfertigkeit
Specifications
Specifications
Zertifizierung/Konformität | EN 388/511 |
Coating Material | Unbeschichtet |
Farbe | Blau |
Oberflächenbehandlung außen | Gestrickt |
Güte | 10 Gauge |
Latex Free | Ja |
Größe | 7 |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kühl-/Gefrierbereiche, Tiefkühlprodukte |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Show More |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell™ Versatouch™ Handschuhe mit thermischer Dämmung der Serie 78-103 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction