Learn More
Semperguard™ Puderfreie Latexhandhuhe mit Innenbeschichtung
Die Semperguard™ puderfreien Schutzhandschuhe bestehen aus Naturkautschuk mit haben eine synthetische Innenbeschichtung.
Marke: Semperguard™ 3000001290
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für komplexe Risiken
- Untersuchungshandschuhe der CE-Klasse I
- Hautfreundlicher, puderfreier Hygienehandschuh aus Naturkautschuk
- Gute Griffigkeit und einfaches Anziehen durch die innovative Produktionstechnologie
- Frei von Phthalaten/Weichmachern
- Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
EN 420, EN 374, EN 455; Medizinprodukteklasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, Kategorie III | |
Synthetisch | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Puderfrei | |
S | |
0,24 mm (Messung in Doppelschicht) | |
Gerollt |
Innen | |
Naturfarben | |
Texturiert | |
Naturkautschuk | |
Schutzhandschuhe | |
Unsteril | |
Medizinprodukt der Klasse I. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | |
240 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Semperguard™ Puderfreie Latexhandhuhe mit Innenbeschichtung > Größe: Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur