Learn More
Kolmi Hopen™ Latexfreie Clip-Mützen in Wandspender, 15 g/m2
Elastische Polypropylen-Clip Mützen für den Einsatz in Medizin und Industrie.
Marke:  Kolmi Hopen™ C12201
Artikelnummer. 17730149
  • 8.70 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • 100 % Polypropylen-Spinnvlies, Vliesstoff
  • Kleben und Ultraschall-Montage
  • Synthetisch-elastisch unter dem Saum für mehr Komfort beim Tragen
  • Weich, sehr widerstandsfähig und atmungsaktiv für mehr Komfort beim Tragen
  • Große Dehnbarkeit zum Aufwickeln und Halten aller Haare
  • 15 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Ja
Ja
200 Packungen
Medizin, Industrie, Labor
Grün
Clip Mütze
CE, EN 14683 Ausführung: I, NF EN ISO 9073-1, 9073-2, und 9073-3 Standards, ISO 9001, ISO 13485, EU 2017/745
Clip-Mützen und Wandspender
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Latexfreie Clip-Mützen in Wandspender, 15 g/m2 > Latexfreie Klemmen-Kappen in Wandspender; Latexfrei: Ja; Einweg: Ja; Material: Polypropylen; Designausführung: Clip; Mützen; Farbe: Grün