Learn More
Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs
Slips on easily to pipets and medicine droppers. Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs are constructed of flexible, yet durable natural rubber latex.
32.90 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Naturlatex |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pasteur-Pipetten, kleinere Pipetten und Arzneimitteltropfer |
Menge | 72/Packung |
Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12357579
|
Heathrow Scientific™
HS20622B |
2 mL | 52 mm | 6 mm |
32.90 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12347579
|
Heathrow Scientific™
HS20622A |
1 mL | 43 mm | 5 mm |
269.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Constructed of natural rubber latex
- Flexible, easy-to-attach
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers.
- Pack of 72
Spezifikation
Naturfarben | |
Pasteur-Pipetten, kleinere Pipetten und Arzneimitteltropfer | |
13 mm |
Naturlatex | |
72/Packung |