Learn More
QRP X720 DOIGTIER LATEX ANTI STATIC XL ANTISTAT
Minimize charge generation with these Latex Antistatic Finger Cots.
Marke: QRP 86283-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anti-Static Vacuum Sealed Latex Finger Cots ISO 5 (Class 100).
- Latex finger cots are washed, powder-free, and treated with an anti-static agent.
- Use to handle Class II static-sensitive devices with thresholds above 1000 V.
- Average surface resistivity is 5 X 1012 ohms.
- Each pack is double-bagged in ESD-safe packaging to prevent charge generation.
- Compliance:
- ISO Class 5. ASTM and IEST-RP-CC 005.3 standards.
- ESD Safe to ANSI/ESD S20.20-2014.
Spezifikation
ISO-Klasse 5 | |
Rosa | |
Latex | |
ESD-Fingerling | |
3 in. | |
Zur Handhabung von statisch empfindlichen Geräten der Klasse II mit Schwellenwerten über 1.000 V | |
Gehäuse 720Pack |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Nein | |
Puderfrei | |
Extragroß | |
76,2 mm | |
Double-bagged in ESD-safe Packaging |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
QRP X720 DOIGTIER LATEX ANTI STATIC XL ANTISTAT > Farbe:Pink
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur