Learn More
QRP™ Latex Anti-Static Finger Cots
Latex finger cots are washed, powder-free, and treated with an anti-static agent. Use to handle Class II static-sensitive devices with thresholds above 1000 V. Average surface resistivity is 5 x 1012 ohms. Each pack is double-bagged in ESD-safe packaging to prevent charge generation.
Marke:  QRP™ 86283-01
Artikelnummer. 15849757
  • 44.20 CHF / 720 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • ISO Class 5
  • ASTM and IEST-RP-CC 005.3 standards
  • ESD-safe packaged
  • Non-sterile
  • Anti-static
  • Latex
  • Pink
Spezifikation
Spezifikation
ISO Class 5, ASTM and IEST-RP-CC 005.3 standards, ESD Safe to ANSI/ESD S20.20-2014
Latex
Medium
Handling Class II static-sensitive devices with thresholds >1000V. Average surface resistivity 5 x 1012 ohms
Pink
Puderfrei
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
QRP™ Latex Anti-Static Finger Cots > Anti-Static Finger Cots; Size: Medium; Thickness: 3 mL; Material: Latex