Learn More
LARS2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | LARS2 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16816944
|
Proteintech
17097-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16806944
|
Proteintech
17097-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, mitochondrial leucyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid.Spezifikation
LARS2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q15031 | |
23395 | |
LARS2 Fusion Protein Ag10576 | |
Primary | |
-20°C | |
LARS2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0028, LARS2, Leucine tRNA ligase, LEURS | |
LARS2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.