Learn More
OHAUS™ Große Drei-Finger-Hülsen
Große OHAUS™ Drei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
15.40 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15702679
|
OHAUS™
30400261 |
Rot | Vinyl |
15.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15742679
|
OHAUS™
30400265 |
Schwarz | Vinyl |
15.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15712679
|
OHAUS™
30400262 |
Grau | Glasfaser |
15.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Erhältlich in rotem oder schwarzem Vinyl und Glasfaser
- Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100°C
Spezifikation
3 | |
Zinkenhülse | |
Groß |