Learn More
Thermo Scientific Chemicals Große Probenröhrchen, 5 mm AD
Zur Verwendung mit MKII Waagen zur Bestimmung der Suszeptibilität
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 036153.KJ
303.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441447
  • 320.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • AD: 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 Packung
Große Probenröhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Große Probenröhrchen, 5 mm AD > 5pc