Learn More
Thermo Scientific™ Filtereinsätze für große Umkehrosmosesysteme
Schützen Sie große RO Umkehrosmosesysteme mit Filtereinsätzen vor ungelösten Substanzen im Wasser.
162.50 CHF
Spezifikation
Typ | Filtereinsätze für große Umkehrosmosesysteme |
---|---|
Flussrate | 1500 L |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15597259
|
Thermo Scientific™
50155512 |
Absoluter Filter 0,5 µm (10 Zoll) | Vorfiltergehäuse, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312) |
162.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Schützen Sie große Umkehrosmosesysteme mit Filtereinsätzen von Thermo Scientific™ vor ungelösten Substanzen im Wasser.
Big Blue Filter
- Big Blue Vorfilter schützen Anlagen und Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser
- Im Spezialgehäuse und zur üblichen Verwendung in CP-Systemen mit hoher Strömungsrate (>1500 l)
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
Spezifikation
Filtereinsätze für große Umkehrosmosesysteme | |
1500 L |