Learn More
Thermo Scientific™ Filtereinsätze für große Umkehrosmosesysteme
Schützen Sie große RO Umkehrosmosesysteme mit Filtereinsätzen vor ungelösten Substanzen im Wasser.
Marke: Thermo Scientific™ 50155512
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Schützen Sie große Umkehrosmosesysteme mit Filtereinsätzen von Thermo Scientific™ vor ungelösten Substanzen im Wasser.
- Big Blue Vorfilter schützen Anlagen und Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser
- Im Spezialgehäuse und zur üblichen Verwendung in CP-Systemen mit hoher Strömungsrate (> 1.500 l)
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich
Spezifikation
Absoluter Filter 0,5 µm (10 Zoll) | |
Filtereinsätze für große Umkehrosmosesysteme | |
0,5 μm | |
64 mm |
Vorfiltergehäuse, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312) | |
1500 L | |
10 in. | |
0,25 kg |