Learn More
BRAND™ Labor-Tasse 6er-Pack, Preis per Pack
Schwere Glaskonstruktion mit mattierter Oberfläche. Graduierungsmarkierungen bis 250 ml.
Marke: BRAND™ 994675
38.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus dickem Glas
- Mattierte Oberfläche
- Elegantes Design
- Wird in Packungen mit 6 Stück geliefert
Spezifikation
250 ml | |
Glas | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Labor-Tasse 6er-Pack, Preis per Pack > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur