Learn More
Gilac™ Large Laundry Basket, 130 L
Large 130 L Laundry Basket is highly resistant and outstandingly durable.
Marke: Gilac™ G611247
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Highly resistant and outstanding durability.
- Designed for professional use.
- Suitable for heavy loads and intensive use.
Spezifikation
22.6 in. | |
Laundry Basket | |
Sand |
Large | |
575 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Large Laundry Basket, 130 L > Color: Sand
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur