Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
LanthaScreen™ Thiol-reaktives Tb-Chelat
554.00 CHF - 21990.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Thiol-reaktives Tb-Chelat |
---|---|
Inhalt und Lagerung | LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden. |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktlinie | LanthaScreen™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11543467
|
Thermo Scientific™
PV3580 |
10μ g |
554.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10082552
|
Thermo Scientific™
PV3578 |
1 mg |
21990.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11533467
|
Thermo Scientific™
PV3579 |
100 μg |
3085.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Als Teil der LanthaScreen™ TR-FRET Toolbox von Assayreagenzien ist das LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate Markierungsreagenz für die Assay-Entwicklung lieferbar.
- Die Thiol-reaktive Maleimid-Gruppe kann praktisch an jedes Peptid oder Protein, das einen oder mehrere zugängliche Thiol-Anteil(e) enthält, konjugiert werden, wie z. B. die Thiol-Gruppe, die sich auf einem Zystein-Rückstand findet.
- Die Energieübertragung vom Terbium-Donor zu einem geeigneten Akzeptor wie Fluorescein wird durch die Überwachung bei der Steigerung der Akzeptor-Fluoreszenz-Intensität schnell erkannt.
- Im Benutzerhandbuch finden Sie ein anwendungsbasiertes Protokoll für Cystein-haltige Peptide oder Proteine.
Spezifikation
Thiol-reaktives Tb-Chelat | |
LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden. | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ |