Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
LanthaScreen™ Thiol-reaktives Tb-Chelat
Marke:  Thermo Scientific™ PV3578
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10082552
  • 21070.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Als Teil der LanthaScreen™ TR-FRET Toolbox von Assayreagenzien ist das LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate Markierungsreagenz für die Assay-Entwicklung lieferbar.
  • Die Thiol-reaktive Maleimid-Gruppe kann praktisch an jedes Peptid oder Protein, das einen oder mehrere zugängliche Thiol-Anteil(e) enthält, konjugiert werden, wie z. B. die Thiol-Gruppe, die sich auf einem Zystein-Rückstand findet.
  • Die Energieübertragung vom Terbium-Donor zu einem geeigneten Akzeptor wie Fluorescein wird durch die Überwachung bei der Steigerung der Akzeptor-Fluoreszenz-Intensität schnell erkannt.
  • Im Benutzerhandbuch finden Sie ein anwendungsbasiertes Protokoll für Cystein-haltige Peptide oder Proteine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden.
LanthaScreen™
Thiol-reaktives Tb-Chelat
Trockeneis