Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
Marke:  Invitrogen™ PV3773
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513527
  • 4940.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies-IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine äußerst geringe Kreuzreaktivität mit IgGs anderer Spezies
  • Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG zur Positivkontrolle versehen
  • In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Anti-Phosphopeptid-Primärantikörper nicht markiert
  • Der Nachweis erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
  • Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Rabbit Species Reactivity, IgG Isotype, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for Pharma and Biopharm
Fluoreszent
Kaninchen
IgG
Liquid
LanthaScreen™ Tb-anti-Rabbit antibody, Fluorescein-Rabbit IgG, TR-FRET dilution buffer
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
25μ g
Trockeneis
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Liquid
Pharma and biopharma, secondary detection, target and lead identification and validation, protein biology, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, bi
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2941185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberPV3773
Chargennummer2358219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2021 Catalog NumberPV3773
Chargennummer2214312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2020 Catalog NumberPV3773
Chargennummer2165351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2019 Catalog NumberPV3773
Chargennummer2093288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2019 Catalog NumberPV3773
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit > 25 μg