Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
Marke: Invitrogen™ PV3775
Beschreibung
- Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
- Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine vernachlässigbare Kreuzreaktivität mit IgG's anderer Spezies
- Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG als Positivkontrolle versehen
- In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Primärantikörper nicht gegen Phosphopeptid markiert
- Der Nachweisschritt erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
- Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Kaninchen | |
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb) |
1 mg | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ |