Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Dieses Produkt ist ideal zur Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer primärer Ziegenantikörper oder wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist.
Marke:  Invitrogen™ PV3776
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10666445
  • 17820.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • Dieser Terbium-markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet Kaninchenantikörper
  • Dieses Produkt eignet sich ideal für die Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer Primärantikörper des Kaninchens
  • Kann auch verwendet werden, wenn keine direkt Terbium-Markierung von Primärantikörpern möglich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Terbium-markierter Anti-Kaninchen-Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
1 mg
Endpunkt
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
340/490, 520
Kaninchen
Trockeneis
LanthaScreen™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab > 1 mg