Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Dieses Produkt ist ideal zur Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer primärer Ziegenantikörper oder wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist.
Marke:  Invitrogen™ PV3774
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10359194
  • 1268.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Dieser Terbium-markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz zur Assay-Entwicklung und bindet Kaninchenantikörper
  • Dieses Produkt ist ideal zur Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer Kaninchen-Primärantikörper
  • Kann auch verwendet werden, wenn keine direkte Terbium-Markierung von Primärantikörpern möglich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody, 25μg, Liquid, 1.03mg/mL Concentration, Rabbit Species Reactivity, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, 6 Months Shelf Life, Store in –20°C, Used for Pharma and Biophar
Fluoreszent
25μ g
Endpunkt
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Liquid
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Antibody
Terbium-markierter Anti-Kaninchen-Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
340/490, 520
Kaninchen
Trockeneis
Flüssig
Pharma and biopharma, secondary detection, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, biochemical kinase assays, secondary detection
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2334798A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog NumberPV3774
Chargennummer1822622H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2021 Catalog NumberPV3774
Chargennummer2198362C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2021 Catalog NumberPV3774
Chargennummer2198362A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2020 Catalog NumberPV3774
Chargennummer2198362B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberPV3774
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab > 25 μg